Learn More
Greiner Bio-One Recipiente multiuso de poliestireno
Descripción
- Excelente calidad óptica
- Adecuados para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento y recogida de muestras
- Se suministran con tapones de agarre laminar para mayor seguridad de las muestras
- Bases planas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 68 mL |
| Longitud (métrico) | 82 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estériles |
| Tipo de tapón | Laminilla de plástico a presión |
| Tipo de producto | Tubo de muestras |