Learn More
Socorex™ Depósitos de fondo redondo multicanal de poliestireno
Código de producto. 15580754
Cambiar vista
Click to view available options
Canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Canales Tamaño de la unidad
15580754 12 paquete de 100
15560754 8 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15580754 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 330.12XL
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El formato de microplaca permite el uso con dispositivos de pipeteo robóticos o automatizados.
  • Hechos de poliestireno
  • Cada canal tiene un fondo redondeado
  • Capacidad total de 48 ml
  • Buena estabilidad en el banco
  • Combinación perfecta con pipetas multicanal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 48 ml
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito multicanal
Canales 12