Learn More
Socorex™ Depósitos de fondo redondo multicanal de poliestireno
Descripción
- Hechos de poliestireno
- Cada canal tiene un fondo redondeado
- Capacidad total de 48 ml
- Buena estabilidad en el banco
- Combinación perfecta con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 48 ml |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito multicanal |
| Canales | 8 |