Learn More
Microesfera de látex de poliestireno, 6,0 micra, dispersión en agua al 2,5 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Forma física | Dispersión |
| Cantidad | 5 mL |
| Olor | Odorless |
| Fórmula molecular | (C8H8)n |
| Tamaño de partículas | 6.0 Micron |
| Número MDL | MFCD00084450 |
| Sinónimo | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Información de solubilidad | Fully miscible with water. |
| Mostrar más |