Learn More
Microesfera de látex de poliestireno, 20,0 micra, dispersión en agua al 2,5 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456515 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15456515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042719.AA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene latex microsphere
Color Blanca
CAS 9003-53-6
Forma física Dispersión
Cantidad 5 mL
Olor Odorless
Fórmula molecular (C8H8)n
Tamaño de partículas 20.0 Micron
Número MDL MFCD00084450
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC estireno
Peso molecular (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5 wt% dispersion in water