Learn More
Microesfera de látex de poliestireno, 2 micra, dispersión en agua al 10 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456415 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 15456415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041918.7C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Forma física Dispersión
Cantidad 15 mL
Olor Odorless
Fórmula molecular (C8H8)n
Tamaño de partículas 2 Micron
Número MDL MFCD00084450
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Información de solubilidad Soluble in Benzene,chloroform,carbon tetrachloride,cyclohexane,dimethylformamide,methylene chloride,pyridine,tetrahydrofuran,toluene,xylene. Insoluble in Acetone,butane,ethanol,ether,methanol,hexane,phenol,propanol,water.
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC etenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 wt% dispersion in water