Learn More
Microesfera de látex de poliestireno, 1 micra, forma seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476545 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15476545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043711.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene latex microsphere
Nombre de nota Dry form
CAS 9003-53-6
Forma física Microesfera
Cantidad 500 mg
Olor Odorless
Fórmula molecular (C8H8)n
Tamaño de partículas 1 Micron
Número MDL MFCD00084450
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,pyridine,dichloromethane,tetra hydro furan,methyl isobutyl ketone. Insoluble in water.
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC estireno
Peso molecular (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452