Learn More
Kartell™ Cajas de refrigeración de poliestireno
Almacene y transporte las muestras con una caja no tóxica aislada térmicamente. Las cajas de refrigeración cuadradas Kartell™ son completamente seguras para alimentos debido a una camisa aislante de poliuretano y a la composición de poliestireno de alto impacto.
Marca: Kartell™ 0370600
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
- Recipientes de baja temperatura
- Fabricado con material termoplástico de alto impacto
- Aislado térmicamente por medio de una camisa aislante de poliuretano
- No tóxico y, por lo tanto, 100 % apto para alimentos
Especificaciones
380 mm | |
430 mm | |
Poliestireno | |
32 L |
260 mm | |
260 x 430 x 380 mm | |
Caja de refrigeración |