Learn More
Brady™ Bloqueo eléctrico/neumático de poliestireno
Código de producto. 10411100 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10411100 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 10411100 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.05€
    50.70€ / paquete de 1
    Ahorro 7.35€
    12% Descuento
En stock
El bloqueo eléctrico/neumático de poliestireno admite una gran variedad de enchufes eléctricos de hasta 89 mm de diámetro y 127 mm de longitud, así como conectores de manguera de aire macho.
  • Los orificios están diseñados para adaptarse a accesorios neumáticos macho ''estrechos'' que se conectan comúnmente a mangueras de aire comprimido.
  • Adecuado para enchufes de 110 V, 220 V NS 550 V.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo eléctrico/neumático
Alternate Part Number BLOQUEO DE ENCHUFE ELÉCTRICO/NEUMÁTICO GRANDE
Color Rojo
Material Poliestireno
Descripción Bloqueo eléctrico/neumático grande
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 96.00 x 163.00 x 117.25 mm
Dimensiones (L x An) 163,00 x 96,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Para utilizar con (equipo) Normalmente conectado a mangueras de aire comprimido
Altura (imperial) 4,616 in
Altura (métrico) 96,00 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 6,417 in
Anchura (métrico) 163,00 mm