Learn More
BRAND™ Gradilla de drenaje de poliestireno
Código de producto. 10508271 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
72
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
10508271 72 cada uno
1 options
Código de producto. 10508271 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 95105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    210.58€ / paquete de 1
    Ahorro 64.42€
    23% Descuento
En stock
Amplia cubeta de drenaje integrada
  • Las clavijas se pueden insertar según sea necesario
  • Los agujeros de las clavijas están cerrados en la parte trasera, lo que evita fugas hacia la pared
  • Adecuado para cilindros graduados de vidrio de hasta 250 mL y vasos de precipitados de hasta 1000 mL.
  • Se suministra completo con tubos de drenaje y accesorios para montaje en pared
  • Incluye 72 clavijas
  • diámetro de la clavija: 16 mm
  • longitud de la clavija: 120 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Posiciones 72
N.º de gradillas 72
Incluye Tubos de drenaje, 72 clavijas y accesorios para montaje en pared
Altura (métrico) 630 mm
Anchura (métrico) 450 mm