Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-8010009 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2,5 L
2,5 L
Esterilidad:
Estériles
No estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17458863 1000 mL No estéril paquete de 25
17478863 2,5 L No estéril paquete de 15
17498863 500 mL No estéril paquete de 50
17488863 2,5 L Estériles paquete de 15
12534366 60 mL Estériles paquete de 100
17408873 500 mL Estériles paquete de 50
17468863 1000 mL Estériles paquete de 25
13225220 125 mL Estériles paquete de 100
16466840 250 mL Estériles paquete de 85
12732437 2,5 L No estéril paquete de 100
13255220 30 mL Estériles paquete de 100
15809431 60 mL No estéril paquete de 100
15879421 125 mL No estéril paquete de 100
15889421 250 mL No estéril paquete de 100
16456840 250 mL No estéril paquete de 85
15899421 30 mL No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17458863 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8045A1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Características principales:
  • Moldeado y envasado en una sala limpia de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin BSE/TSE
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10 -6 )
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • También disponible en HDPE, PP y otros colores
¿Por qué utilizar un? SteriWare™ PharmaScoop desechable™ ?
  • GMP Correcto - Es una buena práctica de fabricación (GMP ) para mantener las manos fuera del producto tanto como sea posible. De acuerdo con esto, hemos colocado el mango ergonómico en lo alto de la cuchara.
  • Fabricación de salas blancas - Todo SteriWare™ PharmaScoops™ Se moldean, inspeccionan y envasan en una sala limpia de clase 100.000.
  • Sin contaminación cruzada - Todo SteriWare™ Los dispositivos se pueden utilizar directamente desde la bolsa.
  • Sin limpieza  - A diferencia de una cuchara reutilizable, puedes usar una SteriWare™ producto de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta Calidad - Nuestra SteriWare™ Los productos se fabrican, moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa  - Podemos proporcionar documentación completa y específica para todos los lotes. SteriWare™ productos. Esto incluye los certificados de conformidad y el Certificado de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable  - Eliminar la necesidad de Validación de limpieza al cambiar a una SteriWare™ El dispositivo ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril  - Mayoría SteriWare™ Los productos están disponibles preesterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6 . Consulte la Hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Cumple con la normativa CFR 177.1640 de la FDA y la normativa UE 10/2011.
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara Pharma
Para utilizar con (aplicación) Utilizado por empresas industriales y farmacéuticas
Anchura (métrico) 150 mm
Longitud del mango (métrico) 149 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 324 mm