Learn More
Poliestireno reticulado con divinilbenceno, bromado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated |
| CAS | 88497-56-7 |
| Fórmula molecular | [CH2CH(C6H4)n(Br)n |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Brominated Polystyrene, Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Br/c1-3-8(2)9-4-6-10(11)7-5-9/h4-8H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-butan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0201 |