Learn More
Greiner Bio-One Recipientes para analizadores con fondo cónico de poliestireno
Código de producto. 15975311
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
4 mL
Para utilizar con (equipo):
Analizador Gemsaec
Analizador Technicon
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15975311 4 mL Analizador Technicon paquete de 5000
10660742 4 mL Analizador Technicon paquete de 1000
10359141 0,5 mL Analizador Gemsaec paquete de 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15975311 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 621171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recipientes para analizadores con fondo cónico de poliestireno de 1,5 ml Greiner Bio-One Cell adecuados para su uso con sistemas analíticos, como los analizadores Technicon, Gemsaec, Centrifichem, Hitachi, TOA y Coulter.
  • Material: Poliestireno
  • Fondo cónico
  • Con faldón de soporte
  • Para un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Analizador Technicon
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Color Clear
Material Poliestireno
Tipo de producto Analyzer Cup
Volumen (métrico) 4 mL