Learn More
Kartell™ Recipientes para muestras biológicas de poliestireno
Código de producto. 10102381
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
200 mL
Diámetro (métrico):
39 mm
66 mm
Altura (métrico):
65 mm
86 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10102381 200 mL 66 mm 86 mm paquete de 200
10355631 60 mL 39 mm 65 mm paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102381 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0269600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    105.31€ / paquete de 200
    Ahorro 23.69€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Kartell™ Los contenedores de muestras biológicas de poliestireno están disponibles con tapas de rosca codificadas por colores de polietileno y polipropileno.
  • Envasadas individualmente
  • Marcado CE y aprobada por la IVD
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras biológicas
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Aséptico
Capacidad (métrico) 200 mL
Certificaciones/conformidad CE e IVD
Color del tapón Rojo
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras biológicas y de orina
Altura (métrico) 86 mm
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Etiqueta Sí
Cantidad 200/paq.