Learn More
Navecillas de pesaje antiestáticas de poliestireno
Código de producto. 10690805
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10690805 100 mL paquete de 1000
10166222 7 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10690805 Proveedor Brand Not Defined N.º de proveedor 9900786
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer
  • Available in packs of 1000
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (aplicación) Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y lejías
Para utilizar con (equipo) Ideal para el uso con microondas, balanzas o analizadores de humedad
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 24 mm
Fondo (métrico) 85 mm