Learn More
Schuett Biotec™ Platos de muestra de poliestireno y aluminio
Código de producto. 10299040
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10299040 7 mm paquete de 80
1 options
Código de producto. 10299040 Proveedor Schuett Biotec™ N.º de proveedor 3628103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.86€
    29.00€ / paquete de 80
    Ahorro 11.86€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Altura (métrico) 7 mm
Diámetro (métrico) 100 mm