Learn More
Corning™ Aplicador de adaptador de poliestireno
Código de producto. 10062521 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10062521 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10062521 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00€
    3102.30€ / paquete de 1
    Ahorro 217.70€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Aplicaciones: Limpieza de PCR; limpieza de tinte terminador y ensayos de separación/filtración
Con un volumen de pozo de 360 μL, el cuerpo de la placa está hecho de poliestireno blanco con un K-Resin™ insertar. La membrana estándar consiste en un PVDF (fluoruro de polivinilideno) hidrófilo de 0,2 μµm con baja unión a proteínas. Otra característica son los discos de filtro individuales. Estos están encapsulados por un proceso especial de sobremoldeo que garantiza la integridad de cada pocillo y elimina la contaminación cruzada de líquidos, mientras que el diseño optimizado de la boquilla evita la contaminación cruzada del filtrado. La placa tiene el estándar industrial (SBS ) huella, por lo que es compatible con la mayoría de los equipos de automatización, manipulación de líquidos y detección. Algunas aplicaciones habituales son: PCR* Limpieza; limpieza de terminador de colorante y ensayos de separación/filtración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Membrana Fluoruro de polivinilideno de 0,2 μm hidrófilo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Limpieza de PCR; limpieza de tinte terminador y ensayos de separación/filtración
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 360 μl
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de PCR, limpieza de tinte terminador y ensayos de separación/filtración
Cantidad Unidad