Learn More
Kartell™ Bandeja para colorimetría de 8 celdas
Código de producto. 10441551
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10441551 15 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10441551 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0035700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.60€
    18.96€ / paquete de 10
    Ahorro 1.64€
    7% Descuento
En stock
La bandeja para colorimetría de 8 celdas Kartell™ está fabricada con poliestireno para una mayor durabilidad y es más adecuada para ensayos colorimétricos.
  • Con marcaje CE, certificado IVD
  • 95mm de largo y 57mm de ancho
  • Para ensayo colorimétrico
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo Bandeja
Longitud (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 57 mm
Altura (métrico) 2 mm
Diámetro (métrico) 15 mm