Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10194083 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
10194083 Base plana (pocillo F) paquete de 50
1 options
Código de producto. 10194083 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00€
    3875.04€ / paquete de 50
    Ahorro 114.96€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Área de cultivo 0,03 cm2
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 40 μl
Esterilidad Estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 50 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Para ensayos basados en células de fluorescencia de 384 pocillos miniaturizados
N.° por paquete Paquete de 50
Cantidad 50/paq.