Learn More
Polisorbato 60 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polysorbate 60 |
| CAS | 9005-67-8 |
| Fórmula molecular | C22H42O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Sorbitan Monostearate Polyoxyethylene Derivs., Admul T 60K, Ahco DFS 100, Ahco DFS 149, Armotan PMS 20, Atlas G 1036, Crill 8, Crill 9, Crill S 8, Crillet 3, Crillet 31, Disponil SMS 120F1, Drewpone 60, Durfax 60K, E 435, Emasol 3130, Emasol S 120V, Emerest 2654, Emsorb 6905, Emsorb 6906, Ethoxylated Sorbitan Monostearate, Ethsorbox S, Eumulgin SMS 20, Glycosperse S 20, Ionet T 60C, Kaopan TW-S 120, Kolliphor PS 60, Kotilen S 1, Lamesorb SMS 20, Lumisorb PSMS 20, MS 55F, Montanox 60, Montanox 60DF, Newcol 65, Nikkol TS 10, Nikkol TS 106 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20(26)29-16-18(25)21-22(28-15-13-24)19(17-30-21)27-14-12-23/h18-19,21-25H,2-17H2,1H3/t18-,19+,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | OCCO[C@H]1[C@H](OCCO)CO[C@@H]1[C@@H](COCCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 434.6 |