Learn More
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
5 l
25 L
Tipo de empaquetado:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 LT
250 ml
5 LT
5 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
10700941 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10246910 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10491081 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10503874 5 l Frasco de plástico 5 LT
10698313 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10700941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular C26H50O10
Sinónimo Monolaurato de polioxietileno(20)sorbitano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polisorbato 20
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000 g/mL
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Solubilidad Solubilidad en agua: 100 g/l. Otras solubilidades: 100 g/l de alcohol isopropílico, xileno, insoluble en aceite mineral, 10 g/l de propilenglicol
Formulario Líquido