Learn More
Polisorbato 20, MP Biomedicals™
Código de producto. 11421981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421981 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11421981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02194724.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 500 ml
    Ahorro 3.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El polisorbato 20 se utiliza normalmente como un agente emulsionante para la preparación de emulsiones estables de aceite en agua.
Tweens™ son una serie de tensioactivos no iónicos derivados de ésteres de sorbitán.
  • Son solubles o dispersables en agua, pero difieren ampliamente en solubilidades orgánicas y de aceite.
  • Se utiliza como emulsionantes de aceite en agua en productos farmacéuticos, cosméticos, compuestos de limpieza, etc.
  • El polisorbato 20 es un surfactante no iónico derivado del éster de sorbitán.
Especificaciones
CAS 9005-64-5
Densidad 1.095g/mL
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido viscoso transparente, amarillo a ámbar
Índice de refracción n20/D 1.468(lit.)
Gravedad específica 1.08 – 1.13
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Número MDL MFCD00165986
Viscosidad 400 cps
Sinónimo tween 20, polysorbate 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate, polysorbate inn, 2-2-3,4-bis 2-hydroxyethoxy oxolan-2-yl-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethyl dodecanoate, alkest tw 20, polysorbate 20 nf, polysorbate 40 nf
Información de solubilidad Soluble/miscible en agua para obtener una solución amarilla clara; miscibles con alcohol, dioxano y acetato de etilo.
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formula Weight (peso de la fórmula) unos 1.228g/mol
Grado Reactivo para cultivo celular
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de CriticalMicelle (CMC) 0,06 mM