Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión con polisina
Código de producto. 10219280 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10219280 75 x 25 mm paquete de 72
1 options
Código de producto. 10219280 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor J2800AMNZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.83€
    18.12€ / paquete de 72
    Ahorro 57.71€
    76% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las Epredia™ Polysine láminas de adhesión son adhesivas electrostática y bioquímicamente. La preparación se adhiere primero mediante atracción electrostática y, a continuación, se fija en su lugar mediante unión bioquímica. Las láminas son más adecuadas para cortes de tejido con parafina procedentes de fuentes humanas fijadas en formalina, alcohol o solución de Bouin. Para cortes de tejido de 2 a 5 μm de grosor.
  • Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
  • Ahorro de dinero en adhesivos caros
  • Revestimiento uniforme y fiable
  • Pérdida mínima de muestras
  • Acción adhesiva fiable y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Cortes de tejido de 2 a 5 μm de grosor
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm