Learn More
Policuaternio 1, TRC
Código de producto. 30005210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005210 5 g 5 g
30011574 500 mg 500 miligramos
30006851 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6881005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75345-27-6
Fórmula molecular (C6H12ClN)n.C16H36Cl2N2O6
Peso molecular (g/mol) 556.99
Sinónimo α-[4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-buten-1-yl]-ω-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-2-butene-1,4-diyl Chloride] Chloride, Onamer M, Onyxsperse 12S, Polidronium Chloride, Polyquad, Polyquat 1;
Nombre IUPAC dimetil-bis[(E)-4-[tris(2-hidroxietil)azanil]but-2-enil]azanio; tricloruro
SMILES C[N+](C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)(C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyquaternium 1
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChi=1S/C22H48N3O6.3ClH/c1-23(2,7-3-5-9-24(11-17-26,12-18-27)13-19-28)8-4-6-10-25(14-20-29,15-21-30)16-22-31;;;/h3-6,26-31H,7-22H2,1-2H3;3*1H/q+3;;;/p-3/b5-3+,6-4+;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.2609