Learn More
Polipirrol (sin dopar, grado de etiquetado: carga de ~20 % en peso, compuesto con negro de humo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polypyrrole |
| CAS | 30604-81-0 |
| Fórmula molecular | (C4 H5 N)mon |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Basotronic PYR, Coreron YE, Lutamer ES 9567, Lutamer P 160, PPY 12, Poly(1H-pyrrole), Polyazole, Pyrrole Homopolymer, Pyrrole Polymer, ST-Poly |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| SMILES | C1=CC=CN1 |
| Peso molecular (g/mol) | 67.089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 67.042 |