Learn More
Cole-Parmer™ Película de polipropileno XRF para ventanas
Product Code. 15370562 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Incluye:
2,5 in Círculos de película de ventana
Rollo de película para ventanas de 0,2 mil
Unit Size:
1 ROLL
500 hojas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Incluye Unit Size
15370562 Rollo de película para ventanas de 0,2 mil 1 ROLL
15310572 2,5 in Círculos de película de ventana 500 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15370562 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3520SSP
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Película de ventana delgada para copas de muestra de líquido XRF.
  • Resistente al calor hasta 100 °C (212 °F).
  • Razonablemente resistente a los productos químicos.
  • Compatible con X-Cell™ tazas de muestra.
  • Disponible en 0,2 mil (5 μm) de espesor.
  • La caja tiene un borde dentado para cortar una película fina para ventanas al largo deseado.
  • Cole-Parmer™ La película para ventanas XRF sirve como ventana de muestra sobre nuestra X-Cell copas de muestra, que permiten una transmisión uniforme de rayos X al tiempo que contienen eficazmente la muestra líquida.
  • La película de polipropileno es resistente al calor hasta 100 °C (212 °F).
  • Es razonablemente resistente a ácidos, bases y muchos productos químicos orgánicos, pero puede ser atacado por hidrocarburos aromáticos y halogenados.
  • Puede contener niveles traza (ppm) de Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti y Al.
Order Info
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Specifications
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros XRF
Tipo Película de ventana
Descripción Rollo de película para ventanas de 0,2 mil
Dimensiones (L x An) 300 ft x 2,87 pulg.
Para utilizar con (aplicación) Cubre ventana de muestra
Incluye Rollo de película para ventanas de 0,2 mil
Longitud (imperial) 300 pies
Longitud (métrico) 91,4 m
Material Polipropileno
Anchura (imperial) 2,87 pulg.
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 100 °C
Grosor 0,2 mil
Anchura (métrico) 7,28 cm