Learn More
Kautex™ Frascos de polipropileno de boca ancha serie 303
Código de producto. 11361994
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ID de cuello (métrico):
24,3mm
30,9mm
39,9mm
50,8mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
20 PCS
cada uno
paquete de 260
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) unitSize
11361994 100 ml 24,3mm 20 PCS
15809436 250 ml 30,9mm paquete de 260
10717244 250 ml 30,9mm cada uno
11917087 500 ml 39,9mm 10 PCS
10349550 1000 ml 50,8mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11361994 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000783856
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los frascos de polipropileno de boca ancha Kautex™ son ideales para pastas, gránulos y productos llenados en caliente.
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
  • Graduados con tinta azul para una visibilidad óptima
Nota: Antes de la esterilización en autoclave, desenrosque el tapón y colóquelo boca abajo en el frasco.
Aplicación:
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Incluye Tapón
Material Polipropileno
ID de cuello (métrico) 24,3mm
Tapones de repuesto Tapón de rosca de PP
Cantidad Paquete de 20
Graduated Sí
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Tipo de tapón Tapón de rosca