Learn More
Kautex™ Frascos de polipropileno de boca ancha serie 303
Descripción
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
- Graduados con tinta azul para una visibilidad óptima
Aplicación:
- flexible
- envío de muestras
- correo
- transporte
- storage (almacenamiento)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento |
| Formulario | Forma redonda |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polipropileno |
| ID de cuello (métrico) | 30,9mm |
| Tapones de repuesto | Tapón de rosca de PP |
| Cantidad | 1Each |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |