Learn More
Kartell™ Frascos de pesaje de polipropileno
Descripción
Reduzca la corrección del peso tara con estos frascos translúcidos reutilizables, esterilizables en autoclave y ligeros. Los frascos de pesaje de polipropileno Kartell™ permiten el pesaje preciso y seguro de las muestras en el laboratorio.
- Tapas herméticas de presión incluidas
- Muy resistente a los ataques químicos
- No hay rebordes internos para permitir el uso de espátulas
- Las tapas se pueden apretar para ayudar a verter
- Retire la tapa antes de esterilizar en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapa a presión hermética |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Peso (métrico) | 14 g |
| Línea de productos | Frasco |
| Certificaciones/conformidad | FDA 21CFR 177,1520 |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Mostrar más |