Learn More
Kartell™ Bomba de chorro de agua de polipropileno
Código de producto. 10020991
Change view
Click to view available options
Vacío máx.:
20 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vacío máx. unitSize
10020991 20 mbar cada uno
1 options
Código de producto. 10020991 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0139500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vacía un recipiente de 5 l a 20 mbar en aprox. 19 minutos, con presión del agua de 100 kPa. La bomba de chorro de agua de polipropileno Kartell™ funciona con presiones de hasta 1,000 kPa.
Evacuates a 5L container to 20mbar in about 19min, water pressure 100kPa. Kartell™ Polypropylene Water Jet Pump works on pressures up to 1,000kPa.
  • La válvula sin retorno elimina el flujo de retorno
  • Útil para la aspiración de residuos químicos o para tareas de filtración
  • Se desmonta fácilmente para limpiarla
  • Juntas cónicas de boquilla de evacuación de 9 a 16 mm.
  • Los conectores accesorios se pueden insertar en el tubo de evacuación para que actúen como liberación rápida de la bomba
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Vacío máx. 20 mbar
Material Polipropileno
Aplicaciones Filtración
Presión máxima 980,66 kPa