Learn More
Brady™ Señal de advertencia de polipropileno
Código de producto. 11730194
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11730194 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11730194 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223439
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Resistencia a la tracción 850 N/100 mm
Para utilizar con (aplicación) Las señales se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo