Learn More
JG Finneran Associates™ Viales de plástico con tapón de rosca de volumen limitado Snap Ring™
Descripción
- El acabado de cuello permite el uso de Snap Top Caps™, los cierres Poly Crimp™ o los cierres de rosca de aluminio estándar
- El acabado de Snap Ring™ elimina la necesidad de engarzar o retirar los tapones
- Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos para aplicaciones de cromatografía
- La función de diseño de vial de paso centra de forma precisa el inserto de volumen limitado en el cuello del vial
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía mediante muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 x 32 |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de tapón | Snap Top Caps™, cierres Poly Crimp™ o cierres de rosca de aluminio estándar |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Mostrar más |