Learn More
Welch™ Regulador de vacío de polipropileno
Código de producto. 11896423 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11896423 Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201 cada uno
1 options
Código de producto. 11896423 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 700458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.36€
    281.70€ / paquete de 1
    Ahorro 39.66€
    12% Descuento
En stock
Especificaciones
Fondo (métrico) 92 mm
Para utilizar con (equipo) Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Altura (métrico) 110 mm
Material Polipropileno
Peso (métrico) 138 g
Anchura (métrico) 86 mm
Tipo de pantalla Digital
Intervalo de presión De 1000 a 1 mbar
Tipo de producto Regulador de vacío