Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056803
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Tubos (24) | |
| 24 | |
| Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
| 24 | |
| 30 mm |
| Blanco | |
| Polipropileno | |
| Sí, cuando está vacía | |
| 1/pack | |
| 300 mm |