Learn More
Deltalab™ Punta de pipeta de cristal universal
Descripción
- 0,1 - 10 μl punta de cristal universal de color natural
- Graduada. Tipo Gilson™
- Forma larga
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Formato | A granel |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf |
| Graduado | Sí |
| Material | Polipropileno |