Learn More
Ark Plas Products™ Tubos de polipropileno
Código de producto. 11703904
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11703904 1,6 mm 1 PCS
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11703904 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor TFX85TP0
Cantidad Precio
1 29.69€ / paquete de 1
20 23.46€ / paquete de 1
En stock
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Diseñados para aplicaciones interiores/exteriores que requieren tubos más rígidos. Los tubos de polipropileno Ark Plas Products™ se han extruido mediante un equipo de monitorización de procesos en línea innovador para garantizar la máxima calidad.
Los tubos Ark Plas están disponibles en una amplia gama de características químicas y físicas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones, de forma fiable y económica.
  • Los tubos estándar se envían a granel en bobinas de cartón
  • Fabricados en casi todos los incrementos de 1,58 mm (1/16 pulgadas) a 9,52 mm (3/8 pulgadas) de DI
  • Los tubos con tamaño métrico también están disponibles de 2,5 a 6,5 mm de DI
  • Colores: natural, negro opaco, azul, rojo, verde, amarillo y blanco; y azul transparente, rojo, verde y amarillo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (métrico) 1,65 mm
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Natural
Dureza 80 (Shore A)