Descripción
- 152 mm de longitud
- Dos tamaños de rosca diferentes disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 152 mm |
| Tamaño de rosca | 1/2 in |
| Anchura (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Rosca exterior de extensión de tubo |