Learn More
BRAND™ Bandejas de polipropileno para navecillas de tinción
Código de producto. 12025332 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
20
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
12025332 20 2 PCS
1 options
Código de producto. 12025332 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 474305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    35.80€ / paquete de 2
    Ahorro 3.10€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Para usar con cubeta de tinción. La bandeja incluye asa plegable. Su ajustada tapa evita la evaporación.
  • Estructura de polipropileno
  • Incluye una tapa ajustada para evitar la evaporación
  • Capacidad para 20 portaobjetos
  • La bandeja incluye asa plegable
  • Dimensiones (L x An): 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Rectangular
Color Negro, blanco
Material Polipropileno
Tipo Cubeta de tinción
Incluye Tapa, bandeja con asa plegable
Cantidad 2/paquete
Número de portaobjetos 20
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm