Learn More
Multiroir™ Bloque de bandejas de poliestireno (6), 32102PTGMB
Código de producto. 11778371
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11778371 80 L cada uno
1 options
Código de producto. 11778371 Proveedor Multiroir™ N.º de proveedor 32102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El bloque multibandeja de seis bandejas/cajones de colores variados se adapta a una gran variedad de necesidades de almacenamiento. El bloque de bandejas de polipropileno (6), 32102PTGMB Multiroir™ puede equiparse con una variedad de rejillas de pan
  • Hechos de poliestireno
  • Colores variados: un color para cada bandeja/cajón
  • Transportable
  • Apilable
  • Variedad de rejillas de panal para cajones disponibles por separado
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Capacidad (métrico) 80 L
Descripción 340 × 250 × 40 mm (interno por cajón)
Color Beige, azul, gris, verde, rojo, blanco y amarillo
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo de montaje Apilable
N.º de compartimentos 6 bandejas/cajones
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 1 unidad
Apilables Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 365 × 266 × 310 mm (externo)
Longitud (métrico) 365 mm
Anchura (métrico) 266 mm
Altura (métrico) 310 mm