Learn More
VITLAB™ Bandeja de polipropileno
Código de producto. 10498422
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10498422 190 mm cada uno
10662492 70 mm cada uno
10514261 100 mm cada uno
10468232 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10498422 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 80288
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene, transporte y organice numerosos suministros de oficina y laboratorio. Las bandejas de PVC VITLAB™ se han fabricado con PVC blanco para ofrecer una opción de almacenamiento económica y duradera. Estas placas de plástico moldeado tienen bordes redondeados y son fáciles de limpiar. Disponibles en varios tamaños.
Estas bandejas moldeadas de una sola pieza están fabricadas con plástico rígido y son aptas para almacenamiento de uso general, transporte y organización. Son una opción económica y multiuso para laboratorios y áreas de trabajo.
  • Fabricadas con cloruro de polivinilo rígido (PVC)
    • Plástico resistente pero ligero
    • Resistencia química y biológica (por ejemplo, ácidos, sales, bases, grasas y alcoholes)
  • Esquinas y bordes redondeados para un manejo cómodo
  • Las placas moldeadas de una sola pieza y sin costuras resultan fáciles de limpiar
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 550 x 430 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 190 mm
Longitud (métrico) 540 mm
Material PVC
Tipo Dish
Anchura (métrico) 420 mm
N.° por paquete 1/Pk.
Forma Rectangulares