Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Triturador de tejido de polipropileno
Descripción
- La punta del cono se estrecha a partir de 8,2 mm (0,33 in) hasta 2,9 mm (0,12 in) en una longitud de 19,8 mm (0,78 in) y tiene un extremo redondeado
- Diámetro del eje: 4,7 mm (³⁄ 16 in)
- Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Triturador de tejido de polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de microcentrífuga, centrífuga y molienda |
| Longitud (métrico) | 21cm |
| Material | Polipropileno |