Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adaptador para junta de termómetro de polipropileno
Código de producto. 10062554
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para juntas cónicas 14/20
Para juntas cónicas 24/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10062554 Para juntas cónicas 24/40 cada uno
10053274 Para juntas cónicas 14/20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062554 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    104.69€ / paquete de 1
    Ahorro 22.31€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Los adaptadores para juntas tienen un cuerpo de PTFE de Teflon™ con una junta tórica Viton™ para trabajos de vacío herméticos
  • El adaptador tiene un tapón roscado de polipropileno en la parte superior con una junta tórica para establecer la profundidad dentro de un rango de 6 a 7 mm para termómetros de vástago recto, tubos de vidrio y otros elementos.
  • Al girar la tuerca de extracción se retira el adaptador del matraz.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Fondo (métrico) 6 a 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para juntas cónicas 24/40
Incluye Tapón de rosca con junta tórica interior
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Adaptador para junta de termómetro
Para utilizar con (equipo) Termómetros de vástago recto, tubo de vidrio