Learn More
Kartell™ Tubos de ensayo de polipropileno
Código de producto. 12004598
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12004598 15 ml 1000 PCS
1 options
Código de producto. 12004598 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 8830304
Edge
Se suministran con tapón de rosca acoplado diseñado para evitar la contaminación por gotas de líquido en la superficie interior. Los tubos de ensayo de polipropileno Kartell™ satisfacen las necesidades de tubos de ensayo y son aptos para centrifugac
  • Tapón de rosca de cierre rápido de polietileno para almacenamiento a prueba de fugas
  • Los tapones de rosca están disponibles en varios colores para facilitar la clasificación de las muestras
  • Dimensiones: 16 diám. x 100 mm de Al
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE–IVD
Descripción 4.000 x g
Capacidad (métrico) 15 ml
Diámetro (métrico) 16 mm