Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta extrafinas
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Muy delgado
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5 a 500 μL |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Translúcido |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 117 mm |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Forma cónica precisa |
| Línea de productos | Muy fino |
| Material | Polipropileno |