Learn More
Socorex™ Punta de pipeta de tubo capilar de polipropileno
Descripción
- Dos tamaños (190 y 240 mm) encajan en el manual de Acura™ 810, pipeta de dilución 1:10
- Se puede utilizar directamente en pruebas microbiológicas
- Esterilizadas, en bolsas selladas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1,1 mL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado directamente en pruebas microbiológicas |
| Para utilizar con (equipo) | Socorex Acura Manual 810 |
| Material | Polipropileno |