Learn More
Buerkle™ Recipiente esterilizable de polipropileno
Código de producto. 15495554 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Plano
Round
Capacidad (métrico):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del fondo Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15495554 Plano 0,9 L cada uno
10112771 Round 13 L cada uno
15445564 Plano 1,7 L cada uno
11951661 Round 4 l cada uno
10132721 Round 3 L cada uno
10050961 Round 7 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15495554 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 47020008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.50€
    3.31€ / paquete de 1
    Ahorro 0.19€
    5% Descuento
En stock
Cuenco esterilizable de polipropileno especialmente estable con borde de sujeción ancho, puede apilarse, las sustancias que se solidifican en el cuenco se pueden eliminar con facilidad.
  • Apilable
  • Las sustancias solidificadas se eliminan con facilidad
  • Polipropileno, blanco
  • Esterilizables en autoclave hasta +121 °C durante 20 min.
  • Seguro para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,9 L
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Esterilidad Non-sterile
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 160 mm