Learn More
Buerkle™ Recipiente esterilizable de polipropileno
Código de producto. 10112771 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10112771 13 L cada uno
15495554 0,9 L cada uno
15445564 1,7 L cada uno
11951661 4 l cada uno
10132721 3 L cada uno
10050961 7 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10112771 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 47020013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenco esterilizable de polipropileno especialmente estable con borde de sujeción ancho, puede apilarse, las sustancias que se solidifican en el cuenco se pueden eliminar con facilidad.
  • Apilable
  • Las sustancias solidificadas se eliminan con facilidad
  • Polipropileno, blanco
  • Esterilizables en autoclave hasta +121 °C durante 20 min.
  • Seguro para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 13 L
Color Blanco
Material Polipropileno
Altura (métrico) 180 mm
Diámetro (métrico) 400 mm