Learn More
Mosaico de marcado de polipropileno Azlon™
Descripción
Fabricado en polipropileno de alta calidad, que es irrompible con un uso normal El mosaico de marcado de polipropileno Azlon™ consta de 12 cavidades con 1 ml de capacidad y 4 mm de profundidad de pocillo. Alternativa económica a la cerámica
- Mosaico de marcado de alta calidad, irrompible con un uso normal
- 12 cavidades de aproximadamente 1 ml de capacidad
- Alternativa económica a la cerámica
- Profundidad de pozo de 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mosaico de marcado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Fondo (métrico) | 4 mm (pocillos) |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| N.° de pocillos | 12 |
| Cantidad | 10 paquete |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |