Learn More
Fisherbrand™ Esferas de polipropileno para baño
Código de producto. 17591876 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17591876 Polipropileno paquete de 300
1 options
Código de producto. 17591876
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Una alternativa útil a una tapa, estas esferas minimizan la evaporación y la pérdida de calor, al mismo tiempo que permiten un fácil acceso a los recipientes del baño.
  • Especialmente útil para recipientes altos
  • La tapa o la capa de esferas de polipropileno se deben utilizar entre temperaturas de funcionamiento de 60 °C a 100 °C y por debajo de la temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portada
Material Polipropileno
Cantidad 300 esferas
Peso (métrico) 0,75 kg