Learn More
Nickel Electro™ Esferas de polipropileno
Código de producto. 11469489 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua Clifton
Tamaño de la unidad:
200 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11469489 Baños de agua Clifton 200 PCS
1 options
Código de producto. 11469489 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor BP0368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.05€
    61.94€ / paquete de 200
    Ahorro 18.11€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Esferas redondas de polipropileno que actúan como una capa de manta sobre el agua.
  • Esferas redondas de polipropileno para ChilloBaths
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de agua Clifton
Tipo Gráfico de
Material Polipropileno
Forma Redondo
Diámetro (imperial) 0,8 in
Diámetro (métrico) 20 mm
Tensión 0/1 V